Universele nijptang
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HWN310-20 HWN312-28
231-0279EA 113 EUR
231-0279 HAMMHWN312-28
Universele nijptang
Tangen
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Rechte uitvoering voor een groot aantal laboratorium-, industriële en medische toepassingen.
  • Zuurbestendig
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable