Bakken, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7120-0010 7120-0020
216-0329EA 54.9 EUR
216-0329 216-0330
Bakken, Nalgene®
Reservoirs/Schalen/Potten Laboratoriumbakken/-schalen
HDPE, doorschijnend.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van −100 tot +120 °C
  • Robuust, stapelbaar
Universele bakken voor een groot aantal toepassingen Ideaal voor het weken van laboratoriummateriaal of als ijsbad. Licht conisch gevormde wanden voor betere stapelbaarheid. Met handgrepen voor eenvoudig transport.