Laboratoriumschalen
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715
216-2101EA 12.3 EUR
216-2101 216-1684 216-2103 216-1683 216-2105 216-2106 216-4307 216-2108 216-2109 216-2110 216-0268 216-2112 216-1681 216-2114 216-2115
Laboratoriumschalen
Reservoirs/Schalen/Potten Laboratoriumbakken/-schalen
Wit PS.
  • Robuust, schokbestendig ontwerp
  • Hittebestendig tot +70 °C
  • Gladde oppervlakken voor gemakkelijke reiniging
Voor universeel gebruik, geschikt voor veel verschillende laboratoriumtoepassingen. Ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.