Laboratoriumschalen
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8702 8703 8705 8706 8700 8704 8701
216-1362EA 146 EUR
216-1362 216-0048 216-0049 216-1364 216-1361 216-1363 216-0047
Laboratoriumschalen
Reservoirs/Schalen/Potten Laboratoriumbakken/-schalen
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable