Driehoeken voor kroezen
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5100 5101 5102 5104
451-9301EA 3.8 EUR
451-9301 451-9302 451-9303 451-9387
Driehoeken voor kroezen
Driepikkels
Driehoeken gemaakt van gegalvaniseerd staaldraad, met buizen van klei.