Celcultuurbuizen, Nunclon™Δ
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
145470 146183 156758
734-2036EA 512 EUR
734-2036 734-2037 734-2068
Celcultuurbuizen, Nunclon™Δ
Buisjes Cultuurbuisjes
PS met PE-doppen, steriel.
  • Door de platte kant kan gemakkelijk met microscoop worden gewerkt - in de buis kan een dekglaasje worden gebruikt
  • Media worden in de buis met platte kant in horizontale positie vastgehouden
  • Uitstekende optische kwaliteit
  • Gecertificeerde oppervlaktebehandeling voor optimale celhechting en -groei
Buizen met ronde bodem met schroef- of klikdop voor standaardcelcultuur, of buizen met platte kant voor het kweken van hechtende cellen.