Centrifugeerbuizen
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 375 EUR
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Centrifugeerbuizen
Buisjes Centrifugebuisjes
PP, conisch, bedrukte schaalverdeling, met HDPE platte schroefdoppen.
  • Bestand tegen RCF tot 3000 ×g
  • Schroefdop PE met afdichtingsconus
  • Niet-steriel of gesteriliseerd met gammastraling
* Filling volume (volume of work 13 ml).