Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 38.5 EUR
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Buisjes Centrifugebuisjes
PPCO, ronde bodem en zonder rand, autoclaveerbaar.
  • Doorschijnend, uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tot max. 50 000×g
  • Beter geschikt voor lage temperaturen dan PP
Bestelinformatie: 525-2859 en 525-2860 zijn van een rand voorzien.