Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 52.7 EUR
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Buisjes Centrifugebuisjes
PC, ronde bodem en zonder rand, autoclaveerbaar.
  • Transparant
  • Bestand tegen krachten tot 50 000 ×g
  • Geschikt voor gebruik in gekoelde of niet-gekoelde centrifuges
Bestelinformatie: 525-2889 en 525-2890 zijn van een rand voorzien.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering NAR Certificate of Retirement