Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3105-0015 3105-0050
525-2811EA 63.8 EUR
525-2811 525-2812
Centrifugeerbuizen, Nalgene®
Buisjes Centrifugebuisjes
PC, conische bodem ,zonder rand, gegradueerd, autoclaveerbaar.
  • Transparant, ingegoten graduaties
  • Weerstaat krachten tot 6000 ×g
  • Ideaal voor geloelde of niet-gekoelde centrifuges