Schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 53.9 EUR
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Schroefdoppen, Nalgene®
Sluitingen Reageerbuissluitingen
PP, autoclaveerbaar.
  • Siliconedichting
Te gebruiken tot max; 10 000 ×g zonder lekkage, zelfs wanneer geheel gevuld.