Cultuurbuizen, hals met schroefdraad
Leverancier: STERLIN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
212-7522EA 1820 EUR
SLIN99449-16 SLIN99448-16
Cultuurbuizen, hals met schroefdraad
PYREX®, borosilicate glass
Ideaal voor gebruik met monsters die gevoelig zijn voor lekken uit kunststof buisjes.
  • Zonder doppen
  • Goede temperatuur- en chemische resistentie
  • Autoclaveerbaar bij 121 °C