Cultuurbuizen met rechte rand
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
114105 114106 114110 114125 114115 114130
391-0105EA 23.2 EUR
391-0105 391-0106 392-0312 392-0315 392-0313 392-0316
Cultuurbuizen met rechte rand
Buisjes Cultuurbuisjes
Made of AR-Glas®.
  • Autoclaveerbaar (+121 °C)
  • Wanddikte 0,6/0,7 mm
Certificaten: DIN EN 285