Cultuurbuizen met schroefdop
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113941 113943 113935 113931
391-0035EA 92.3 EUR
391-0035 391-0160 391-0034 391-0033
Cultuurbuizen met schroefdop
Buisjes Cultuurbuisjes
AR® glass, PP screw cap and white elastomer seal.
  • Autoclaveerbaar (+121 °C)
  • Wanddikte 1 mm
  • GL-draad