Gekleurde inzetdekseltjes
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 19.9 EUR
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Gekleurde inzetdekseltjes
GLB-inzetstukken
PP.
  • Voor snelle identificatie
  • Voor microbuisjes 211-3201 tot 211-3205 en 211-3211 tot 211-3215
  • Toepassingen: −196 °C tot +121 °C