Microcentrifugeerbuisjes, 1,5 ml, Cliklok™
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 32.5 EUR
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Microcentrifugeerbuisjes, 1,5 ml, Cliklok™
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schaalverdeling, met vlakke dop Cliklok™.
  • Bestand tegen ultrasnel centrifugeren tot 20000×g
  • De vlakke doppen kunnen gemakkelijk worden gelabeld
  • Cliklok™ afdichtdoppen (vergrendelen in 2 stappen) verkleinen de kans op openspringen bij invriezen, koken, opslaan of verzenden
Verpakking: microbuisjes, verpakt in hersluitbare zakken.