Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 224 EUR
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schroefdoppen met sluitrand en bevestigingslus.
  • Flexibele afdichtlip in de dop zorgt voor een goede lekvrije afdichting, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden
  • De steriele buisjes zijn gammabestraald en verkrijgbaar in gewone uitvoering of met opgedrukte schaalverdeling en wit schrijfveld voor monsteridentificatie
  • Gecertificeerd RNase-, DNase-, pyrogeen- en DNA-vrij
Ideaal voor opslag in de vriezer, kooktoepassingen, centrifugering enz., en zij passen in de meeste standaardrotoren van microcentrifuges. Doppen worden geleverd met bevestigingslus, om verontreiniging en verwisseling te voorkomen.
Max. RCF: buisjes zonder rand kunnen worden gecentrifugeerd tot 20000×g.
Temperatuurbereik: van –90 tot +100 °C
Verpakking: Steriele buisjes zijn verpakt in verzegelde, hersluitbare zakken.