Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 207 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schroefdop met O-ringafdichting (zonder aangehechte lus), autoclaveerbaar.
  • De O-ring in de bovenkant van de dop zorgt keer op keer voor een positieve lekvrije afdichting, waardoor de integriteit van kleine monsters zelfs in de meest ongunstige omstandigheden behouden blijft
  • De steriele buisjes zijn gammabestraald en verkrijgbaar in gewone uitvoering of met opgedrukte schaalverdeling en wit schrijfveld voor monsteridentificatie
  • Kunnen worden geautoclaveerd tot +121 °C in staande positie met de doppen losgemaakt
  • Gecertificeerd RNase-, DNase-,