Microcentrifugeerbuisjes
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1298 1299
211-2904EA 26.6 EUR
211-2904 211-2905
Microcentrifugeerbuisjes
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP/PF microcentrifugeerbuisjes met aanhangende dop. Conische bodem. Volume van 0,75 ml. Afmeting 32×8 mm.
Verpakking: 1000 artikels/zak.