Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 213 EUR
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Microcentrifugebuisjes, Micrewtube®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP-buisjes met HDPE-schroefdoppen met sluitrand.
  • Positieve lekvrije afdichting
  • Temperatuurbereik −196 tot +110 °C, buisjes zonder rand kunnen worden gecentrifugeerd tot 20000×g
  • De steriele buisjes zijn gammabestraald en verpakt in manipulatieveilige, hersluitbare zakken
  • Kunnen niet worden geautoclaveerd, omdat de sluiting is gemaakt van HDPE
  • Gecertificeerd RNase-, DNase-, pyrogeen- en DNA-vrij
Deze veelzijdige buizen kunnen worden gebruikt voor opslag in de vriezer, om te koken, te centrifugeren en voor andere laboratoriumtoepassingen. De diepe,More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable