Cultuurbuizen met schroefdop, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 293 EUR
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Cultuurbuizen met schroefdop, DURAN®
Buisjes Cultuurbuisjes
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder met DIN-schroefdraad en rode PBT-schroefdoppen met PTFE-gecoate afdichtingen.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid, sterilisatie mogelijk tot 1 bar overdruk bij 121 °C
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen