VWR®, Cultuur- en reageerbuizen voor eenmalig gebruik
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0076EA 125 EUR
211-0076 211-0077 VWRU60818-618 211-0085 211-0133 211-0080 211-0084 211-0073 VWRU60818-703 211-0071
VWR®, Cultuur- en reageerbuizen voor eenmalig gebruik
Buisjes Reageerbuisjes
Transparant PS of doorschijnend PP.
  • PS tubes: Not autoclavable. Temperature resistant from −40 to +90 °C. Can be centrifuged up to 1500×g
  • PP tubes: Autoclavable up to 121 °C. Temperature resistant from −90 to +135 °C. Can be centrifuged up to 3000×g
  • Press in stopper or dual position push on cap available for pressure equalisation or gas exchange whilst ensuring that the cap cannot fall off
  • Sustainable design based on virgin resins
Precisiegevormde cultuur- en monsterbuizen voor een groot aantal toepassingen. Met ronde bodem. Steriel of niet-steriel.