Reageerbuisjes, Corning® Gosselin™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TK75-001 TK75-022 TK75-023 TL40-01 TL40-02 TL40-04 TR95-01 TR95-04 TR95-24 TK75-030 TR95-17 TR95-19 TK75-003 TK75-085 TK75-057
GOSSTK75-001EA 110 EUR
GOSSTK75-001 GOSSTK75-022 GOSSTK75-023 212-5146 212-0164 212-5147 GOSSTR95-01 GOSSTR95-04 GOSSTR95-24 GOSSTK75-030 GOSSTR95-17 GOSSTR95-19 GOSSTK75-003 GOSSTK75-085 GOSSTK75-057
Reageerbuisjes, Corning® Gosselin™
Buisjes Reageerbuisjes
In transparant PS of PP.
  • Ronde bodem
  • Aseptische of steriele verpakking
  • Steriele buisjes worden met dop geleverd en niet-steriele buisjes zonder dop
Universele buisjes met een klein volume voor allerlei toepassingen.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.