VWR®, Sluitingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217-7004EA 97.5 EUR
217-7004 217-7005
VWR®, Sluitingen
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Deze sluitingen zijn geschikt voor reageer- en kweekbuisjes.
  • Flexibel, hoge mechanische weerstand
Sluitingen zijn gemaakt van LDPE.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable