Slangen, Marprene
Leverancier: WATSON MARLOW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
902.0005.016 902.0008.016 902.0032.024 902.0064.024 902.0096.024 902.0048.016 902.0032.016 902.0016.016
228-0438EA 0 EUR
228-0438 228-0650 228-0442 228-0445 228-0448 228-0443 228-0441 228-0440
Slangen, Marprene
Slangen Peristaltische pompslangen
Met platina behandeld, doorschijnend siliconenmateriaal, van medische kwaliteit.
  • Nauwlettende tolerantie tijdens het productieproces verzekert stabiliteit van de stroming en accurate verdeling
  • Met laser geëtst batchnummer over de hele lengte van de slang garandeert volledige traceerbaarheid
  • Hoge zuiverheid en goede helderheid
Meets or exceeds: USP class VI requirements, European Pharmacopoeia 03/01/09, ISO 10993 requirements, FDA regulations CFR 177.2600 for contact with food, USDA standards, 3A standards.
Certificaten: Voldoet minimaal aan: de vereisten voor USP-klasse VI, de vereisten voor de Europese farmacopee 03/01/09, de vereisten voor ISO 10993, de FDA-richtlijnen CFR 177 2600 voor contact met voedingsmiddelen, de USDA-normen en 3A-normen.