Pompslangen, Tygon® S3™ E-LFL
Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AVX42003 AVX42007 AVX42012 AVX42022 AVX42017 AVX42019 AVX42029 AVX42038 AVX06057 070602-08-ND 070602-09-ND 070602-10-ND 070602-13-ND 070602-18-ND 070603-05-ND 070603-12-ND
228-1258EA 337 EUR
228-1258 228-1259 228-1260 228-1262 228-1261 228-1321 228-1322 228-1323 228-1319 228-1329 228-1330 228-1331 228-1334 228-1339 228-1343 228-1350
Pompslangen, Tygon® S3™ E-LFL
Slangen Transfer Tubing
Niet-DEHP en ftalaatvrije slangen.
  • Levensduur pompslang van meer dan 1000 uur bij 0 psi; levensduur pompslang meer dan 600 uur bij 10 psi
  • Bijzonder weinig deeltjesafsplitsing
  • Bevat geen BPA of ftalaten
  • Brede chemische bestendigheid
  • Voldoet aan USP klasse VI-, ISO 10993- en FDA-criteria - geschikt voor farmaceutische, medische en voedseltoepassingen
Meest langdurige flexibiliteit van alle doorzichtige Tygon®-slangen. Door de niet-slijtende en brede chemische bestendigheid kunnen de slangen gebruikt worden voor het overbrengen van chemicaliën, reinigingsmiddelen en bactericiden zonder gevaar van corrosie (zoals met metalen) of oxidatie (zoals met rubber). Tygon® S3™ E-LFL is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peristaltische pomptoepassingen.
Temperature resistant from −55 to +74 °C.
Hardheid (Shore A Durometer): 56
Dichtheid: 1,17
Lengte 381 mm, afstand tussen de aanslagen 152 mm.