Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 208 EUR
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Slangen Transfer Tubing
Fluorelastomeer, zwart.
  • Uitstekende bestendigheid tegen corrosieve chemicaliën, oliën, brandstoffen en oplosmiddelen
  • Bestand tegen ozon, zonlicht en verwering
  • Scheurbestendig en duurzaam
Dankzij de fysieke en chemische eigenschappen vormen deze slangen de ideale oplossing voor toepassingen waarbij sprake is van extreme omgevingscondities, zoals buizen voor droge reinigingsmiddelen of terugwinningssystemen voor oplosmiddelen. Deze slangen bieden bescherming voor lichtgevoelige vloeistoffen en blijven scheurbestendig en duurzaam zelfs bij blootstelling aan de zon, ozon en effecten van het weer.
De hoge mate van flexibiliteit en elasticiteit is ideaal wanneer zeer corrosieve stoffen worden gebruikt in zuigpompen.
Temperatuurbestendigheid: −51 tot +204 °C
Hardheid (Shore A Durometer): 60
Dichtheid: 1,90