Metaalslangen met kleine flenzen
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 117 EUR
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Metaalslangen met kleine flenzen
Slangen Vacuüm-/drukslangen
Roestvrij staal.
  • Conform strenge voorschriften op het vlak van de gasuitstoot en reinheid
  • Eenvoudig en makkelijk aan te brengen en te verwijderen
  • Veilige, vacuümdichte aansluiting in combinatie met optionele centreer- en klemringen
Zeer flexibele, geribbelde metalen slangen waarop aan beide uiteinden een kleine flens is gelast.