Afsluitklemmen voor dialyseslangen, Spectra/Por®, Spectrum
Leverancier: Spectrum Laboratories
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132734 132735 132736 132737 132738 132742 132743 132744 132745 132746 132748 132749 132750 132751 132752 132753 132760 132762 132764 132766 142737 142738 142836 142837 142838 142936 142937 142938 142736 132739 132747 142739 142839 142939
734-0689EA 120 EUR
734-0689 516-0189 734-0690 516-0190 734-0691 734-0692 734-0693 734-0694 734-0695 734-0696 516-2000 516-2001 516-0191 516-0192 516-2002 516-0193 514-0621 734-0699 734-0700 734-0701 514-0623 734-0738 734-0740 514-0625 734-0741 516-0196 516-0197 734-0743 514-0622 SPEC132739 SPEC132747 SPEC142739 SPEC142839 SPEC142939
Afsluitklemmen voor dialyseslangen, Spectra/Por®, Spectrum
Klemmen Slangklemmen
Standaard
PP, autoclaveerbaar
Alleen voor membranen van geregenereerde cellulose
Lichter dan water, normaal gesproken gebruikt in combinatie met verzwaarde sluitingen
Kies een sluiting die 4 tot 10 mm groter is dan de vlakke breedte van de buis
Verzwaarde sluitingen
PP met een roestvrijstalen staaf met coating van fluorkoolwaterstof
Alleen voor membranen van geregenereerde cellulose
Te gebruiken in combinatie met een standaardsluiting voor verticaal gebruik van de dialysebuis
Kies een sluiting die 4 tot 10 mm groter is dan de vlakke breedte van de buis
Met verzwaarde, magnetische sluitingen
PP met magnetisch gewicht met PTFE coating
Alleen voor membranen van geregenereerde cellulose
Te gebruiken in combinatie met een standaardsluiting voor verticaal gebruik van de dialysebuis en een magnetische roerder voor het continu roeren van de buis
Kies een sluiting die 4 tot 10 mm groter is dan de vlakke breedte van de buis
Choose a closure 4 to 10 mm larger than the flat width of the tubing.