Dialyseslangen, Spectra/Por®1
Leverancier: Spectrum Laboratories
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132645 132650 132655 132660 132665 132670 132675
734-0662EA 306 EUR
734-0662 734-0663 734-0665 734-0666 734-0667 734-0669 734-0670
Dialyseslangen, Spectra/Por®1
Slangen Dialyseslangen
MWCO 6 - 8 kD, geregenereerde cellulose.
  • Transparant en flexibel
Dit economisch membraan is ideaal voor een groot aantal toepassingen waarin er een belangrijk verschil in grootte is tussen het moleculair gewicht van de te scheiden stoffen; waaronder monstervoorbereiding, ontzouten, bufferuitwisseling, pH-verandering, proteïne purificatie. Standaard type RC biedt een goede chemische compatibiliteit en kan gebruikt worden met verdunde sterke zuren en basen, geconcentreerde zwakke zuren en basen, de meeste alcoholen en sommige milde of verdunde organische stoffen, inclusief DMSO. Standaard RC tolereert pH waarden tussen 2 en 12 en temperaturen tussen 4 en 121 °C. Wordt droog geleverd; conserveermiddel: glycerine.