Bevestigbare schroefbuizen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01300018 01300025 01300032 01300045 01300014
LENZ01300018EA 2.9 EUR
LENZ01300018 201-1606 201-1607 LENZ01300045 LENZ01300014
Bevestigbare schroefbuizen
Adapters Adapters, Buizen met schroefdraad
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
DIN screw thread GL.