Bolvormige slijpingen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01201305 01201909 01202915 01203520 01204125 01211305 01211909 01212915 01213520 01214125
201-4212EA 9 EUR
201-4212 201-4213 201-4214 201-4215 201-0127 201-4222 201-4223 201-4224 201-0128 201-0129
Bolvormige slijpingen
Adapters Adapters met kogelgewrichten
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Uitstekende afdichting
  • Minimale noodzaak aan invetten van verbindingen
  • Ideaal voor gebruik als verbindingsstuk
Kern- en hulskogelslijpingen. Gesmolten randen. Zeer goede chemische bestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certificaten: DIN 12244 (201-4215 en 201-0128 naast DIN), ISO 641.