VWR® ND11, Vials met krimphals
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11090476 11090356 11090477 11090619
548-3004EA 0 EUR
548-3004 548-3003 548-3005 548-3092 548-0906 548-2126
VWR® ND11, Vials met krimphals
flesjes
Deze vials worden bij voorkeur gebruikt op instrumenten van volgende fabrikanten: Agilent, Carlo Erba, CTC, DANI, Fisons, Gerstel, Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, etc.
  • Standaardvials voor GC en HPLC
  • Vials met barcode label en vials met gemonteerde crimpcaps zijn ook beschikbaar
  • Microliter vials voor monstervoorbereiding (reacties, concentraties) of als alternatief voor conische micro-vials of voorvials met krimphals met inserts
TopSert vials are an alternative to glass vials with fused-in micro-inserts or micro-insert with plastic spring. The TopSert glass micro-insert is centred in the plastic mould and pressed firmly against the septa due to its slightly overlapping edge.
Leveringsinformatie: kits omvatten: glazen vial van 1,5 ml met crimp neck, (11,6×32 mm), crimpcap van aluminium, transparant gelakt met middenopening van 5,5 mm en septum.