VWR® ND8, Vials met crimp neck
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
548-0035AEA 203 EUR
548-0035A 548-0036A 548-0037A 548-0078A 548-0080A 548-0339A 548-0340A 548-0341A 548-0783A 548-0831A
VWR® ND8, Vials met crimp neck
flesjes
Deze vials zijn geschikt voor gebruik met instrumenten van de volgende fabrikanten: Agilent, Beckman, Carlo Erba, CTC, Fisons, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR®/Hitachi, enzovoort.
  • Met vlakke, ronde of conische bodem
  • In helder of bruin glas
  • Voor bijna alle automatische monsternameapparaten
Ruime selectie aan ND8-krimphalsvials: ND8-krimphalsvials en -microvials kunnen worden afgesloten met een aluminium dop van 8 mm, een PE-dop van 9 mm of een opdrukdop van 8 mm. Voor microvials is echter vaak een adapter nodig om de vials door eenMore Product Information