Cryovials
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
114830 114831 114832 114833 114834 114835 114840 114841 114842 114843 114844 114845
479-1201EA 346 EUR
479-1201 479-1202 479-1203 479-1204 479-1205 479-1206 479-1211 479-1212 479-1213 479-1214 479-1215 479-1216
Cryovials
flesjes
PP, met schaalverdeling. Ontworpen voor de opslag van biologisch materiaal, zoals micro-organismen, menselijke en dierlijke cellen, enzovoort in de gasvormige fase van vloeibaar stikstof.
  • Groot, mat markeergebied en gekleurde dop-inserts voor eenvoudige identificatie van monsters
  • Temperatuurstabiliteit tot -196 °C en autoclaveerbaar bij 121 °C (2 bar), volgens DIN EN 285
  • Gesteriliseerd met γ-straling (SAL 10⁻⁶)
  • Cryogene buisjes zijn steriel, RNase-, DNase-, DNA- en endotoxinevrij
  • Buizen zonder ringstatieven kunnen worden gecentrifugeerd bij een maximale RCF van 14000×g
Zelfstandig staand
* met ronde bodem