VWR®, Gekleurde Dop-Inzetstukken voor Cryogene Flesjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
479-0807EA 25 EUR
479-0807 479-0811 479-0813
VWR®, Gekleurde Dop-Inzetstukken voor Cryogene Flesjes
GLB-inzetstukken
PP-inzetstukken passen precies in de dop van het cryogene flesje voor kleuridentificatie.
* Set: assortiment wit, blauw, rood, groen en geel (elk 100).