Flessen, smalle hals met schroefdraad, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 528 EUR
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Flessen, smalle hals met schroefdraad, Nalgene®
flesjes
Helder of bruin PETG. Ideaal voor diagnostische en biologische sera, farmaceutische stoffen voor veterinair en oftalmologisch gebruik en voor vele andere toepassingen.
  • Helder of bruingekleurd en steriel of niet-steriel leverbaar
  • Een groot aantal verschillende schroefdoppen is als optie leverbaar
  • Vervaardigd en verpakt in werkplaatsen die zijn uitgerust met HEPA-filters
Closures for vials: HDPE, coloured. For safe and tight closure of narrow-neck vials. Available in non-sterile or sterile versions. Non sterile caps are loose packed, sterile caps areMore Product Information