Microverpakkingsflessen met draad, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 176 EUR
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Microverpakkingsflessen met draad, Nalgene®
flesjes
PPCO, doorschijnend, met laag metaalgehalte. Flessen voor eenmalig gebruik, zeer geschikt als verpakking voor verzending via luchtvracht. Ook ideaal voor het bewaren en transporteren van PCR-reagentia, diagnostische en farmaceutische items en vele andere toepassingen. De fabricagetoleranties staan ook gebruik met automatische vulsystemen toe. Niet-cytotoxisch en niet-pyrogeen.
  • Kunnen worden gecentrifugeerd tot 13000×g bij kamertemperatuur
  • Een groot aantal verschillende schroefdoppen (bijvoorbeeld 215-1630) is optioneel verkrijgbaar
  • Verkrijgbaar in niet-steriele en steriele uitvoering, helder of amberkleurig
* Past op de meeste biotechnologische en diagnostische apparatuur.
** e-beam irradiation.
Certificaten: Voldoen aan de eisen van USP-klasse VI en FDA CFR 21.177.1520. Amberkleurige flessen voldoen aan de eisen van USP XXIV voor de transmissie van licht.