Scintillatievials
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
933 934
216-4308EA 292 EUR
216-4308 216-4309
Scintillatievials
flesjes
Compatibel met alle scintillatietellers. Een speciale schroefdop garandeert lekvrij werken. HDPE.