Flessen, serum/monster, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
223742 223743 223745 223746 223738 223739 223747 223748 223760 223761 223762 223763 223764 223766 W223712
216-3007EA 686 EUR
216-3007 216-3008 216-3009 216-3010 216-3005 216-3006 216-3011 216-3012 216-3013 216-3014 216-3015 216-3016 216-3017 216-3018 548-1977
Flessen, serum/monster, WHEATON®
flesjes
Serumflessen zijn ideaal voor langdurige en kortdurende opslag van monsters, vriesdroging en containers met vaccins/injecteerbare medicijnen. Deze gegoten flessen hebben zeer sterke wanden en een uitstekende chemische bestendigheid, essentieel voor opslagtoepassingen. De flessen zijn gemaakt van Wheaton 400 gegoten borosilicaatglas dat voldoet aan USP Type I-vereisten. De flessen zijn verpakt in modules met vakverdeling voorzien van krimpfolie, behalve de 2 ml flessen; deze hebben geen vakverdeling.
  • Past in de meeste vriesdroogsystemen
  • Borosilicaatglas voldoet aan USP Type I-vereisten
  • In krimpfolie verpakte modules met vakverdeling beperken glasbreuk