Horlogeglazen, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 11.3 EUR
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Horlogeglazen, DURAN®
Horlogeglazen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met geslepen rand.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
DIN 12341
Certificaten: DIN 12341