Cleanroom poetsdoekjes, KIMTECH PURE*
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7624 7623
115-2034EA 227 EUR
115-2034 115-2033
Cleanroom poetsdoekjes, KIMTECH PURE*
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
De reinigingsdoekjes KIMTECH PURE* zijn vervaardigd van 100% zuiver polypropyleen. De doekjes zijn sterk, absorberend en geschikt voor snel en efficiënt reinigen, uitwringen en hergebruik.
  • Uiterst absorberend en zorgt dat de handen zacht aanvoelen
  • Chemisch inert: de doekjes behouden hun eigenschappen bij gebruik van oplosmiddelen
  • Pluisarm en daardoor geschikt voor kritische reinigingstaken
  • Dankzij het geweven reliëfpatroon wordt vuil opgenomen en vastgehouden, zodat reinigen sneller en eenvoudiger kan verlopen
De reinigingsdoekjes KIMTECH PURE* zijn vervaardigd van 100% zuiver polypropyleen. De doekjes zijn sterk, absorberend en geschikt voor snel en efficiënt reinigen, uitwringen en hergebruik.
De rol kan gebruikt worden met dispenser 115-0045, 115-1533 of 115-2038.
Kleur: wit