VWR® Spec-Wipe® 4, Cleanroom-doekjes, steriel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Spec-Wipe®
115-1724EA 526 EUR
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Cleanroom-doekjes, steriel
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Doekjes, 100% polyester, dubbel geweven met rechte randen, gewassen in een cleanroom van ISO-klasse 4 voor een laag gehalte aan deeltjes en extraheerbare stoffen.
  • Voor kritieke procesreiniging en omgevingen waar steriliteit, lage deeltjes- en vezelvorming van cruciaal belang zijn
  • Gamma gesteriliseerd tot SAL 10⁻⁶ (Steriliteitsborgingsniveau)
  • Hersluitbare zakjes om doekjes te beschermen tegen besmetting
Ideaal voor het reinigen van schurende oppervlakken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken.
Geschikt voor cleanrooms van klasse 10, ISO 4, M2.5.
Kleur: wit
Certificaten: Conform de richtlijnen van ANSI/AAMI/ISO.