VWR® Spec-Wipe® 7, Cleanroom doekjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-0043EA 69.5 EUR
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Cleanroom doekjes
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Ideaal voor het reinigen van ruwe en onregelmatige oppervlakken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken. Deze 100% dubbel gebreide polyester reinigingsdoekjes worden aanbevolen wanneer minimale verontreiniging door deeltjes en vezels van essentieel belang is.
  • Dubbel gebreid voor ongeëvenaarde stevigheid en één continufilament voor extra zachtheid
  • Gesealde randen voorkomen dat vezels en pluizen vrijkomen
  • Gewassen in een cleanroom van ISO-klasse 4 voor minder verontreiniging door deeltjes en extraheerbare stoffen
Geschikt voor cleanrooms vanMore Product Information