Cleanroom doekjes, steriel, SterileWipe™ LP 10
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX3212
115-0312EA 870 EUR
115-0312
Cleanroom doekjes, steriel, SterileWipe™ LP 10
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
SterileWipe™ LP 10 is een doekje uit 100% continu-filament polyester met thermaal afgedichte randen die ontwikkeld zijn om deeltjes- en vezelcontaminatie te beperken. Het doekje is geschikt voor het reinigen van steriele omgevingen zoals farmaceutische ruimtes voor aseptisch af te vullen, biotechnologiefaciliteiten, microbiologische laboratoria, steriele ruimtes en bereidingslokalen.
  • Uiterst lage gehaltes aan vrijkomende deeltjes en vezels
  • Bestand tegen blootstelling aan de meeste schoonmaakoplossingen en desinfecterende oplossingen, zoals bleekmiddelen, fenolen en quaternaire ammoniumverbindingen
  • Gesteriliseerd met gammastraling tot een 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) in overeenstemming met AAMI-richtlijnen
  • Voorzien van een vervaldatum en geleverd met lot-specifieke Irradiatiecertificaten en certificaten van overeenstemming
Geschikt voor gebruik in Klasse 10, ISO 4, M2.5 omgevingen.
Kleur: Wit
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.