Cleanroom doekjes, steriel,SterileWipe™ LP
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SterileWipe™
115-2455EA 104 EUR
115-2455 115-0470
Cleanroom doekjes, steriel,SterileWipe™ LP
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
SterileWipe™ LP is een doekje uit 100% continu-filament polyester met gesneden rand met beperkte deeltjesvorming en een laag gehalte aan extraheerbare stoffen. Het doekje is ideaal voor het reinigen in kritische steriele omgevingen zoals farmaceutische ruimtes voor aseptisch af te vullen, biotechnologiefaciliteiten, microbiologische laboratoria, steriele ruimtes en bereidingslokalen.
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quaternary ammonium compounds
  • Sterilised by gamma radiation to a 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) in accordance with AAMI guidelines
  • Expiry-dated and supplied with lot-specific Certificates of Irradiation and Compliance
Geschikt voor gebruik in Klasse A,ISO 5 cleanrooms.
Colour: White.
Kleur: wit
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.