Cleanroom doekjes, Vectra® AlphaSorb® 10 en AlphaSorb® 10
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX1052 TX1050
115-0603EA 1010 EUR
115-0603 115-1788
Cleanroom doekjes, Vectra® AlphaSorb® 10 en AlphaSorb® 10
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze dubbel gelaagde dubbel gebreide doekjes uit 100% continu-filament polyester hebben een hoog absorptievermogen.
  • Alle vier randen zijn door hitte afgedicht om vrijgeving van vezels en deeltjes te voorkomen
  • Gegarandeerde zuiverheid met lage deeltjesafgifte en laag gehalte aan extraheerbare stoffen
  • Unieke dubbelgelaagde pinsoniced samenstelling voor een verbeterde duurzaamheid
  • Vectra® AlphaSorb® -doekjes zijn verwerkt door het Vectra-proces en gewassen in een cleanroom
Ideaal voor gebruik in de meest kritische omgevingen, zoals halfgeleiderproductie en farmaceutische productie. De doekjes zijn ook ideaal voor het voorkomen van morsen en algemene reiniging in ruimtes waar verontreiningscontrole en een hoog absorptievermogen van groot belang zijn.
Geschikt voor gebruik in Klasse 1, ISO 3, M1.5 omgevingen.
Verpakking: Cleanroom verpakt in een solvent-veilige zak-in-zak verpakking.
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.