Vochtige cleanroom doekjes, TechniSat®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX1041 TX1065
115-0298EA 557 EUR
115-0298 TEXWTX1065
Vochtige cleanroom doekjes, TechniSat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze vooraf bevochtigde doekjes zijn vervaardigd uit een stoffenmix van 55% non-woven hydroentangled cellulose en 45% polyester.
  • Handige doekjes zorgen voor portiecontrole en verminderen de kans op morsen binnen en buiten de cleanroom
  • Uitstekende kracht in beide richtingen en zeer laag gehalte aan extraheerbare stoffen
  • Ideaal voor het schoonmaken van cleanroomoppervlakken tijdens en na het productieproces
  • Geschikt voor het reinigen van productiemateriaal waarbij een beperkte deeltjesvorming en een laag gehalte aan extraheerbare stoffen vereist zijn
De stof combineert de sterke absorberende eigenschappen van een natuurlijke vezel met de zuiverheid en kracht van een synthetische vezel. Het product bevat lage deeltjesaantallen, een laag gehalte aan extraheerbare stoffen en kan gebruikt worden met solventen. TechniSat®-doekjes zijn vooraf bevochtigd met isopropyl alcohol/gedeïoniseerde wateroplossingen gefilterd tot 0,2 μm. De doekjes zijn verpakt in hersluitbare flexpacks, reservoirs of zakjes met schuifsluiting.
Kleur: Wit
Suitable for use in Class 100 - 100000, ISO 5 - 8 cleanrooms.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904