Cleanroom doekjes, AlphaSat®
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX1034 TX1036 TX1039
115-0456EA 97.4 EUR
115-0456 115-0457 115-0458
Cleanroom doekjes, AlphaSat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Deze zeer absorberende doekjes zijn vervaardigd uit 100% continu-filament polyester, dubbel gebreid, met een no-run interlock patroon. De doekjes zijn bevochtigd met 70% IPA en 30% gedeïoniseerd water.
  • Uitstekende kracht met lage deeltjesvorming en laag gehalte aan extraheerbare stoffen
  • Gewassen gesneden rand
  • Uitstekende chemische bestendigheid en schuurbestendigheid
Ideaal voor algemeen gebruik, het voorkomen van morsen, polijsten en schoonmaken in kritische omgevingen (ISO Klasse 4 - 9).
Kleur: Wit
Verpakking: Veilig te gebruiken met solventen, hersluitbare verpakking.
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904