Cleanroom doekjes, Anticon® Gold Sorb™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
492238-957 492238-956 492238-958 492238-959 492238-955 492238-960
115-0440EA 90.5 EUR
115-0440 115-1848 CONT492238-958 CONT492238-959 CONT492238-955 CONT492238-960
Cleanroom doekjes, Anticon® Gold Sorb™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Veeg 100% polyester, mix van standaard en microvezelfilamenten met gesealde randen.
  • Unieke microvezel biedt superieure residu- en deeltjesverwijdering, zelfs wanneer droog
  • Afgedichte randen om het genereren van deeltjes en vezels te verminderen
  • Hoge absorptiecapaciteit en hoge adsorptiesnelheid voor superieure controle op morsen
  • Vervaardigd van uniek microvezelgaren dat schonere prestaties biedt dan andere gebruikelijke microvezeldoekjes
  • Steriele doekjes zijn verpakt in eenvoudige traanzakken om het afval te verminderen
Anticon® Gold Sorb ™ is eenMore Product Information